Anti-p57 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: D38]
Fournisseur: Bioworld Technology
BS9134
BWRLBS9134EA 262 EUR InStock
BWRLBS9134
Anti-p57 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: D38]
Anticorps
Synthetic peptide, corresponding to amino acids N-terminus of Human CDKN1C.
p57 (D38) pAb detects endogenous levels of p57 protein.
Type: Primary
Antigen: p57
Clonality: Polyclonal
Clone: D38
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité