Anti-Laminin alpha-5 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: N2402]
Fournisseur: Bioworld Technology
BS9138
BWRLBS9138EA 262 EUR InStock
BWRLBS9138
Anti-Laminin alpha-5 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: N2402]
Anticorps
Synthetic peptide, corresponding to amino acids 2371-2420 of Human Laminin alpha-5.
Laminin ?-5 (N2402) pAb detects endogenous levels of Laminin ?-5 protein.
Type: Primary
Antigen: Laminin alpha-5
Clonality: Polyclonal
Clone: N2402
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human;Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité