Anti-EF-Tu Rabbit Polyclonal Antibody [clone: L338]
Fournisseur: Bioworld Technology
BS9146
BWRLBS9146EA 262 EUR InStock
BWRLBS9146
Anti-EF-Tu Rabbit Polyclonal Antibody [clone: L338]
Anticorps
Synthetic peptide, corresponding to amino acids 300-350 of Human EF-Tu.
EF-Tu (L338) pAb detects endogenous levels of EF-Tu protein.
Type: Primary
Antigen: EF-Tu
Clonality: Polyclonal
Clone: L338
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human;Mouse;Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité