Anti-NDUFB9 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: E134]
Fournisseur: Bioworld Technology
BS9153
BWRLBS9153EA 262 EUR InStock
BWRLBS9153
Anti-NDUFB9 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: E134]
Anticorps
Synthetic peptide, corresponding to amino acids 102-150 of Human NDUFB9.
NDUFB9 (E134) pAb detects endogenous levels of NDUFB9 protein.
Type: Primary
Antigen: NDUFB9
Clonality: Polyclonal
Clone: E134
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité