Anti-Na+ CP type IXalpha Rabbit Polyclonal Antibody [clone: R692]
Fournisseur: Bioworld Technology
BS9164
BWRLBS9164EA 262 EUR InStock
BWRLBS9164
Anti-Na+ CP type IXalpha Rabbit Polyclonal Antibody [clone: R692]
Anticorps
Synthetic peptide, corresponding to amino acids 660-718 of Human Na+ CP type IXalpha.
Na+ CP type IX? (R692) pAb detects endogenous levels of Na+ CP type Ix? protein.
Type: Primary
Antigen: Na+ CP type IXalpha
Clonality: Polyclonal
Clone: R692
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human;Mouse;Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité