Anti-CSRNP2 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: K127]
Fournisseur: Bioworld Technology
BS9173
BWRLBS9173EA 262 EUR InStock
BWRLBS9173
Anti-CSRNP2 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: K127]
Anticorps
Synthetic peptide, corresponding to amino acids 96-140 of Human CSRNP2.
CSRNP2 (K127) pAb detects endogenous levels of CSRNP2 protein.
Type: Primary
Antigen: CSRNP2
Clonality: Polyclonal
Clone: K127
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human;Mouse;Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité