Anti-CD272 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: W153]
Fournisseur: Bioworld Technology
BS9212
BWRLBS9212EA 262 EUR InStock
BWRLBS9212
Anti-CD272 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: W153]
Anticorps
Synthetic peptide, corresponding to amino acids 120-176 of Human CD272.
CD272 (W153) pAb detects endogenous levels of CD272 protein.
Type: Primary
Antigen: CD272
Clonality: Polyclonal
Clone: W153
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité