Anti-WAVE3 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: D186]
Fournisseur: Bioworld Technology
BS9244
BWRLBS9244EA 262 EUR InStock
BWRLBS9244
Anti-WAVE3 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: D186]
Anticorps
Synthetic peptide, corresponding to amino acids 154-200 of Human WAVE3.
WAVE3 (D186) pAb detects endogenous levels of WAVE3 protein.
Type: Primary
Antigen: WAVE3
Clonality: Polyclonal
Clone: D186
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human;Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité