Anti-c-Jun Mouse Monoclonal Antibody
Fournisseur: Bioworld Technology
MB0004
BWRLMB0004EA 341 EUR InStock
BWRLMB0004
Anti-c-Jun Mouse Monoclonal Antibody
Anticorps
Recombinant full length Human c-Jun.
This antibody detects endogenous levels of JUN and does not cross-react with related proteins
Type: Primary
Antigen: c-Jun
Clonality: Monoclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Mouse
Isotype:
Reactivity: Human;Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité