Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-GAPDH Mouse Monoclonal Antibody [clone: 1A6 mAb]

Fournisseur: Bioworld Technology
MB001
BWRLMB001EA 246 EUR InStock
BWRLMB001
Anti-GAPDH Mouse Monoclonal Antibody [clone: 1A6 mAb]
Anticorps
Recombinant full length Human GAPDH.

GAPDH (1A6) mAb detects endogenous levels of GAPDH protein.

Type: Primary
Antigen: GAPDH
Clonality: Monoclonal
Clone: 1A6 mAb
Conjugation:
Epitope:
Host: Mouse
Isotype:
Reactivity: Human;Mouse; Rabbit; Frog; Fish; Chicken; Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité