Anti-HSP70 Mouse Monoclonal Antibody
Fournisseur: Bioworld Technology
MB0016
BWRLMB0016EA 341 EUR InStock
BWRLMB0016
Anti-HSP70 Mouse Monoclonal Antibody
Anticorps
Synthetic peptide, corresponding to the C-terminus of Human HSP70.
This antibody detects endogenous levels of HSPA1A and does not cross-react with related proteins
Type: Primary
Antigen: HSP70
Clonality: Monoclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope: C-terminal
Host: Mouse
Isotype:
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité