Anti-PEG10 Mouse Monoclonal Antibody
Fournisseur: Bioworld Technology
MB0036
BWRLMB0036EA 341 EUR InStock
BWRLMB0036
Anti-PEG10 Mouse Monoclonal Antibody
Anticorps
Recombinant full length Human PEG10.
This antibody detects endogenous levels of PEG10 and does not cross-react with related proteins
Type: Primary
Antigen: PEG10
Clonality: Monoclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Mouse
Isotype:
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité