Anti-CD95/FAS Mouse Monoclonal Antibody
Fournisseur: Bioworld Technology
MB0079
BWRLMB0079EA 341 EUR InStock
BWRLMB0079
Anti-CD95/FAS Mouse Monoclonal Antibody
Anticorps
Synthetic peptide, corresponding to the C-terminus of Human CD95/FAS.
This antibody detects endogenous levels of FAS (C-terminus) and does not cross-react with related proteins
Type: Primary
Antigen: CD95/FAS
Clonality: Monoclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope: C-terminal
Host: Mouse
Isotype:
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité