Anti-PPP5C Mouse Monoclonal Antibody
Fournisseur: Bioworld Technology
MB0112
BWRLMB0112EA 341 EUR InStock
BWRLMB0112
Anti-PPP5C Mouse Monoclonal Antibody
Anticorps
Recombinant full length Human PPP5C.
This antibody detects endogenous levels of PPP5C and does not cross-react with related proteins
Type: Primary
Antigen: PPP5C
Clonality: Monoclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Mouse
Isotype:
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité