Anti-CDX2 Mouse Monoclonal Antibody
Fournisseur: Bioworld Technology
MB0125
BWRLMB0125EA 341 EUR InStock
BWRLMB0125
Anti-CDX2 Mouse Monoclonal Antibody
Anticorps
Recombinant full length Human CDX2.
CDX2 mAb detects endogenous levels of CDX2 protein.
Type: Primary
Antigen: CDX2
Clonality: Monoclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Mouse
Isotype:
Reactivity: Human;Monkey;Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité