Anti-HSP90B Mouse Monoclonal Antibody
Fournisseur: Bioworld Technology
MB0142
BWRLMB0142EA 341 EUR InStock
BWRLMB0142
Anti-HSP90B Mouse Monoclonal Antibody
Anticorps
Recombinant full length Human HSP90B.
This antibody detects endogenous levels of HSP90 and does not cross-react with related proteins
Type: Primary
Antigen: HSP90B
Clonality: Monoclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Mouse
Isotype:
Reactivity: Human;Mouse;Rat;Monkey
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité