Anti-LIN28A Mouse Monoclonal Antibody
Fournisseur: Bioworld Technology
MB0149
BWRLMB0149EA 341 EUR InStock
BWRLMB0149
Anti-LIN28A Mouse Monoclonal Antibody
Anticorps
Recombinant full length Human LIN28A.
This antibody detects endogenous levels of LIN28A and does not cross-react with related proteins
Type: Primary
Antigen: LIN28A
Clonality: Monoclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Mouse
Isotype:
Reactivity: Human;Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité