Anti-ORF7a Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Bioworld Technology
NCP0011
BWRLNCP0011EA 379 EUR InStock
BWRLNCP0011
Anti-ORF7a Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
ORF7a polyclonal antibody detects endogenous levels of ORF7a protein
  • For research and diagnosis
Type: Primary
Antigen: ORF7a
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: 2019-nCoV
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité