Multi-gas detector, GasAlert Micro 5
Fournisseur: BW TECHNOLOGIES
M5X0AYRDDYU00 M5X0GMRDDYU00 M5XU0YRPDYU00 M5XW00RPDYU00 M5XW0YRDDYU00 M5XW0YRPDYU00 M5XWAMRDDYU00 M5XWAYRDDYU00 M5XWAYRPDYU00 M5XWCYRDDYU00 M5XWCYRPDYU00 M5XWH0RDDYU00 M5XWH0RPDYU00 M5XWM0RDDYU00 M5XWSYRDDYU00 M5XWD0RDDYE00
BWTEM5X0AYRDDYU00EA 0 EUR InStock
BWTEM5X0AYRDDYU00 BWTEM5X0GMRDDYU00 BWTEM5XU0YRPDYU00 BWTEM5XW00RPDYU00 BWTEM5XW0YRDDYU00 BWTEM5XW0YRPDYU00 BWTEM5XWAMRDDYU00 BWTEM5XWAYRDDYU00 BWTEM5XWAYRPDYU00 BWTEM5XWCYRDDYU00 BWTEM5XWCYRPDYU00 BWTEM5XWH0RDDYU00 BWTEM5XWH0RPDYU00 BWTEM5XWM0RDDYU00 BWTEM5XWSYRDDYU00 BWTEM5XWD0RDDYE00
Multi-gas detector, GasAlert Micro 5
Systèmes de détection de gaz
GasAlert Micro 5 was designed for protecting five potential atmospheric hazards including oxygen, combustible and toxic gases.
  • Integral concussion-proof boot
  • Four alarm levels: Low, High, TWA and STEL
  • Compatible with MicroDock II automatic test and calibration station
It continuously monitors and displays concentrations of up to five gases.
Information de livraison: Supplied with a detector complete with specified sensor(s), stainless steel alligator clip, concussion-proof housing, cradle charger, wall outlet charging adaptor, screwdriver,More Product Information
Collapse All
Paramètre(s) Plage de mesure Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
O₂, NO₂, LEL 0 - 30 % (O₂) 0 - 99,9 ppm (NO₂) 0 - 100 % LEL 1 BWTEM5XWD0RDDYE00
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité