Avantor® ACE®, Analytical / Semi-Preparative Column Coupler
Fournisseur: Avantor
C0001EA 75.9 EUR InStock
C0001
Avantor® ACE®, Analytical / Semi-Preparative Column Coupler
Raccords et connecteurs
Avantor® ACE® PEEK one-piece column couplers are ideal for connecting analytical or semi-preparative columns to stand-alone guard cartridge holders. They can also be used to connect two or more HPLC columns in series or to make similar HPLC connections.
  • Universal connector, ultra-low dead volume
  • Pressure rated to 350 bar
  • Reusable, female-female connector
  • Inert and biocompatible
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité