Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acétonitrile ≥99.5% (par GC), AR® ACS, Macron Fine Chemicals™

Fournisseur: Avantor Performance Materials
Danger
Synonyms: Methyl cyanide, Ethyl nitrile, Cyanomethane, Ethanenitrile, Ethanoic acid nitrile

C0043-26EA 4818.11 EUR InStock
C0043-26
Acétonitrile ≥99.5% (par GC), AR® ACS, Macron Fine Chemicals™
Acetonitrile


Formule: H₃CCN
MW: 41,05 g/mol
Point d'ébullition: 81.6 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –45.7 °C
Densité: 0.79 g/cm³
Point d'éclair: 2 °C (closed cup)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001878
Numéro CAS: 75-05-8
EINECS: 200-835-2
ONU: 1648
ADR: 3,II
ATTEINDRE: 01-2119471307-38
Merck Index: 13,00071
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cef8be50fcca82050c5bda827ad9c5f57f4c5e27&vid=b80b5c39e654fcf6904b18b58e22a816e8e138b7&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Meets ACS Reagent Chemical Requirements ≥99.5%
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use Passes Test
ACS - Assay (CH₃CN) (by GC, corrected for water) ≥99.5 %
ACS - Appearance (clear, colorless liquid, free of extraneous matter) Passes Test
ACS - Color (APHA) ≤10
ACS - Residue after Evaporation ≤0.005 %
ACS - Titrable Acid (µeq/g) ≤8
ACS - Titrable Base (µeq/g) ≤0.6
ACS - Water (H₂O)(by Karl Fischer titrn) ≤0.3 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité