Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

5-Carboxyfluorescein, Sigma-Aldrich®

Fournisseur: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY

C0537-50MG
C0537-50MGEA 173 EUR InStock
C0537-50MG
5-Carboxyfluorescein, Sigma-Aldrich®
5-Carboxyfluorescein
5-Carboxyfluorescein has been used as an internal marker in capillary isotachophoresis to quantify the charge-based low density lipoprotein subfractions.


Formule: C₂₁H₁₂O₇.xH₂O
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00036874
Numéro CAS: 76823-03-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7df27b1abc5304c804ef33e6dc33c8f9303fb656&vid=a807f7775ebf9793a9ae75e83a204a89a3bf0275&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité