Crystal ponceau 6R, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
C0644-5G
C0644-5GEA 152 EUR InStock
C0644-5G
Crystal ponceau 6R, Sigma-Aldrich®
Crystal ponceau 6R
Crystal Ponceau 6R has been used in the MSB (martius yellow–crystal scarlet–methyl blue) staining procedure for the staining of collagen fibers and erythrocytes.
Formule: C₂₀H₁₂N₂Na₂O₇S₂
MW: 502.423 g/mol
Point de fusion: >300 °C (lit.)                      
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 2766-77-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=95243f5280c4ad4bb75a0cb8327fe7dadcee1f5e&vid=aa54253b600dcdf1eb55a61e5b108fa4066ccc6c&prid=web&clid=SAPDAM
Collapse All
Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
5 g C0644-5G
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité