6-Carboxyfluorescein, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
C0662-50MG
C0662-50MGEA 169 EUR InStock
C0662-50MG
6-Carboxyfluorescein, Sigma-Aldrich®
6-Carboxyfluorescein
Fluorescent dye.
Formule: C₂₁H₁₂O₇
Point de fusion: >300 °C (lit.)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00036873
Numéro CAS: 3301-79-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f9983c95b11ec00cf9b0fc86b5f13cef79b7675e&vid=5eef1ef61ae9547208bbc0603f984ca16922e43f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité