4-Chloro-7-sulphobenzofurazan ammonium salt, en poudre
Fournisseur: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
Attention
M-Clarity™ quality level = MQ200
C1154-100MG
C1154-100MGEA 306 EUR InStock
C1154-100MG
4-Chloro-7-sulphobenzofurazan ammonium salt, en poudre
4-Chloro-7-sulphobenzofurazan ammonium salt
Formule: C₆H₃ClN₂O₄S·NH₃
Point de fusion: >300 °C
Température de stockage: Room Temperature
Numéro MDL: MFCD00038995
Numéro CAS: 81377-14-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e21d1472d725a3b80cc4214670d54ec3fe41117e&vid=e21d1472d725a3b80cc4214670d54ec3fe41117e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité