Calcein AM 4 mM in DMSO ≥90% (par HPCE), solution claire
Fournisseur: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
C1359-100UL
C1359-100ULEA 413 EUR InStock
C1359-100UL
Calcein AM 4 mM in DMSO ≥90% (par HPCE), solution claire
Calcein AM
Formule: C₄₆H₄₆N₂O₂₃
Numéro MDL: MFCD05861516
Numéro CAS: 148504-34-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3ad2c549f73e983d4138d70c9503daa941504371&vid=6eb46d48d455869b8a0c4691139901db686061d3&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless and White to Off White
Appearance (Form) Liquid
Wavelength
Lambda Max, before hydrolysis
≤300 nm
Purity (HPLC) ≥90%
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité