5-Carboxytetramethylrhodamine (5-TAMRA), Sigma-Aldrich®
Fournisseur: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
C2734-10MG
C2734-10MGEA 549 EUR InStock
C2734-10MG
5-Carboxytetramethylrhodamine (5-TAMRA), Sigma-Aldrich®
5-Carboxytetramethylrhodamine (5-TAMRA)
An important fluorophore prepared in high purtity with a detection limit of TMR-labeled amino acids by capillary electrophoresis of approx. 600 molecules. Readily excited by the 546 nm spectral line from mercury-arc lamps used in fluorescent microscopes, and is intrinsically more photostable than fluorescein.
Formule: C₂₅H₂₂N₂O₅
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00269769
Numéro CAS: 91809-66-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=27d20ffbcba5d6f5828d99b362b6b80003a61259&vid=0263cd557c0b414fee1f3f2704f31d65538c968b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité