Coproporphyrin I tetramethyl ester ≥90% (par HPLC), Sigma-Aldrich®
Fournisseur: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
C4529-1MG
C4529-1MGEA 163 EUR InStock
C4529-1MG
Coproporphyrin I tetramethyl ester ≥90% (par HPLC), Sigma-Aldrich®
Coproporphyrin I tetramethyl ester
Coproporphyrin I tetramethyl ester. ≥90% (HPLC) (Tetramethyl 3,8,13,18-tetramethyl-21H,23H-porphine-2,7,12,17-tetrapropionate)
Point de fusion: 252…254 °C (lit.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00079038
Numéro CAS: 25767-20-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=17b7b45cf9d3a0db21aea59f8d46fe60a14c8e8b&vid=b0c5ba33be7595bb7bc79f21292897dd8a3837ed&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité