5-CFDA (5-Carboxyfluorescein diacetate), Sigma-Aldrich®
Fournisseur: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
C4916-100MG
C4916-100MGEA 534 EUR InStock
C4916-100MG
5-CFDA (5-Carboxyfluorescein diacetate), Sigma-Aldrich®
5-CFDA (5-Carboxyfluorescein diacetate)
5-Carboxyfluorescein diacetate has been used for the staining of bacteria to study bacterial adhesion to mucin.
Formule: C₂₅H₁₆O₉
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00036872
Numéro CAS: 79955-27-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=90f25fab04d814422b457013bcf0d765cb125546&vid=bf98654826df16bd17c6d4790c746c2ba5b3a462&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité