Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Violet de crésyle (acétate), certifié par la Commission de coloration biologique colorant pour cytologie, Sigma-Aldrich®

Fournisseur: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY

M-Clarity™ quality level = MQ200

C5042-10G
C5042-10GEA 276 EUR InStock
C5042-10G
Violet de crésyle (acétate), certifié par la Commission de coloration biologique colorant pour cytologie, Sigma-Aldrich®
Cresyl violet (acetate)
Certified for Nissl staining of paraffin sections of spinal cord and brain and to stain cartilage and mast cell granules.


Formule: C₁₈H₁₅N₃O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013151
Numéro CAS: 10510-54-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c534c9359aeffe5cd4ed20e98a39a0b93a419608&vid=72b8449f2769ed7bdc8d970ccccde713757b4201&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité