Clobetasone butyrate ≥98%
Fournisseur: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Synonyms: 21-Chloro-9-fluoro-17-hydroxy-16-methylpregna-1,4-diene-3,11,20-trione 17-butyrate
M-Clarity™ quality level = MQ200
C5548-100MG
C5548-100MGEA 140 EUR InStock
C5548-100MG
Clobetasone butyrate ≥98%
Clobetasone butyrate
Clobetasone butyrate is a corticosteroid. It can be used as a diagnostic assay manufacturing, hematology, histology. Clobetasone butyrate has been used as an internal standard for the quantitative assay of clobetasol propionate. Clobetasone butyrate has been used to analyse its bio-concentration factor (BCF) in cyprinus carpio. Clobetasone butyrate is a potent topical corticosteroid and is primarily used to treat atopic dermatitis (AD). Low dosage of this drug is used to treat dry eye in sjogrens syndrome.
Formule: C₂₆H₃₂ClFO₅
MW: 478,98 g/mol
Température de stockage: Room Temperature
Numéro MDL: MFCD00133196
Numéro CAS: 25122-57-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité