Carmin, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
M-Clarity™ quality level = MQ200
C6152-25G
C6152-25GEA 440 EUR InStock
C6152-25G
Carmin, Sigma-Aldrich®
Carmin
Formule: C₂₂H₂₀O₁₃
Numéro MDL: MFCD00167028
Numéro CAS: 1390-65-4
EINECS: 215-724-4
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité