N-Carboxymethyl-6-(2,2-dicyanovinyl)-1,2,3,4-tetrahydroquinoline ≥95% (par HPLC), Sigma-Aldrich®
Fournisseur: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Attention
Synonyms: CDCQ
C6206-25MG
C6206-25MGEA 1260 EUR InStock
C6206-25MG
N-Carboxymethyl-6-(2,2-dicyanovinyl)-1,2,3,4-tetrahydroquinoline ≥95% (par HPLC), Sigma-Aldrich®
N-Carboxymethyl-6-(2,2-dicyanovinyl)-1,2,3,4-tetrahydroquinoline
N-Carboxymethyl-6-(2,2-dicyanovinyl)-1,2,3,4-tetrahydroquinoline. ≥98% (HPLC) (CDCQ)
Formule: C₁₅H₁₃N₃O₂
MW: 267,28 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00274409
Numéro CAS: 47072-52-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5b3946e309033154cb20c90ebab78005ca947fad&vid=70fc69dc8418d5789b1bff2cd11f49ec7b37d182&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité