9-Cyano-N,N,N′-triethylpyronine-N′-caproic acid N-hydroxysuccinimide ester chloride, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
Attention
C6331-1MG
C6331-1MGEA 1220 EUR InStock
C6331-1MG
9-Cyano-N,N,N′-triethylpyronine-N′-caproic acid N-hydroxysuccinimide ester chloride, Sigma-Aldrich®
9-Cyano-N,N,N′-triethylpyronine-N′-caproic acid N-hydroxysuccinimide ester chloride
Fluorescent label for amino acids allows for detection of alanine, arginine, glycine, glutamic and aspartic acid in the 0.8-4.5 × 10-18 M range.
Formule: C₃H₃₅ClN₄O₅
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD01310495
Numéro CAS: 158358-57-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3a29617fdebf6f73eb50fdc269175ea2bb24d8c7&vid=48b2b0e573d6822887b3d4095ae52c0a30277d83&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité