Cuivre (II) sulfate pentahydraté ≥98.0%, Qualité Réactif
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Attention
C7631-500G
C7631-500GEA 74.9 EUR InStock
C7631-500G
Cuivre (II) sulfate pentahydraté ≥98.0%, Qualité Réactif
Cuivre (II) sulfate pentahydraté
  • ≥95% for general laboratory use.
Formule: CuSO₄·5H₂O
Point d'ébullition: Dec. (on heating)
Point de fusion: 110 °C
Densité: 2.28 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149681
Numéro CAS: 7758-99-8
EINECS: 231-847-6
ADR: 9,III
ATTEINDRE: 01-2119520566-40
Merck Index: 13,02682
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Min. 98.0 %
Iron (Fe) Max. 0.01 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité