Organic reference standard, Casein from bovine milk, for use in the Total Dietary Fiber Control Kit, TDF-C10, Supelco®
Fournisseur: Merck
C7906-5G
C7906-5GEA 45.7 EUR InStock
C7906-5G
Organic reference standard, Casein from bovine milk, for use in the Total Dietary Fiber Control Kit, TDF-C10, Supelco®
Étalons Étalons organiques
Partial gastrointestinal digestion of casein is a rich source of bioactive peptides, such as β-casomorphin. However, bovine casein is not homogeneous; variants A1 and B do lead to production of β-casomorphin 7 production, while A2 does not.
Conditionnement: 5 g in poly bottle.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité