Bis(cyclohexanone)oxalyldihydrazone, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Synonyms: Cupferazone, N'1,N'2-Dicyclohexylideneoxalohydrazide, Oxalic acid bis(cyclohexylidenehydrazide), Bis(cyclohexanone)oxaldihydrazone, Cuprizone
C9012-25G
C9012-25GEA 73.6 EUR InStock
C9012-25G
Bis(cyclohexanone)oxalyldihydrazone, Sigma-Aldrich®
Bis(cyclohexanone)oxalyldihydrazone
Bis(cyclohexanone)oxaldihydrazone (Cuprizone) has been used in mice to study the effect of NG2 (neural/glial antigen 2) proteoglycan on toxic-induced demyelination. It has been used to induce demyelination in mice. It has been used to study cuprizone-induced demyelination and remyelination in the corpus callosum of mice.
Formule: C₁₄H₂₂N₄O₂
MW: 278,36 g/mol
Point de fusion: 210…214 °C (lit.)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00001659
Numéro CAS: 370-81-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a8e68a860f795da0903925a51e1dbbd3f437a118&vid=60d3427a80ccf71d962d5208b92f39dfdcf1b796&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité