Formamide, OmniPur®, déionisé, Millipore®
Fournisseur: Merck Millipore Calbiochem
Danger
4610-100ML
CALB4610-100MLEA 66.4 EUR InStock
CALB4610-100ML
Formamide, OmniPur®, déionisé, Millipore®
Formamide
Synonym: Carbamaldehyde
Formule: HCONH₂
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00007941
Numéro CAS: 75-12-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f381691a96baf5054ca8291e1fa9e9603b687e31&vid=e54dda1a985d7a4f9485c2cc5233498087e43f88&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité