Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Bleu nitré-tétrazolium chlorure (NBT), Millipore®

Fournisseur: Merck Millipore (Oncogene)
Attention

484235-1 484235-250 484235-1
484235-1EA 387 EUR InStock
484235-1 484235-250 CALB484235-1
Bleu nitré-tétrazolium chlorure (NBT), Millipore®
Bleu nitré-tétrazolium chlorure (NBT)


Formule: C₄₀H₃₀Cl₂N₁₀O₆
Point de fusion: 200 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00012159
Numéro CAS: 298-83-9
EINECS: 206-067-4
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité