TLC/HPTLC sprayers
Fournisseur: CAMAG
022.6530
CAMA022.6530EA 967 EUR InStock
CAMA022.6530
TLC/HPTLC sprayers
Pulvérisateurs
Reagents are atomised into a fine aerosol spray with particles in the range of 0,3 to 10 µm.
  • Function is electro-pneumatic
  • Homogeneous distribution over the layer at a low reagent consumption
Information de livraison: Complete sprayer consists of charger and a pump unit with two kinds of spray heads, type A for spray solutions of normal viscosity (organic solvents), and type B for liquids of higher viscosity.
Commander maintenant
COMMANDE
ACCESSOIRES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité