Bunsen burner, Labogaz® 470
Fournisseur: CAMPING GAZ INTERNATIONAL
2000020657
CAMP2000020657EA 143 EUR InStock
CAMP2000020657
Bunsen burner, Labogaz® 470
Appareils chauffants Brûleurs à gaz
Compact bunsen burner for operation with the Campingaz cartridge CV 470 Plus.
  • Device can be removed from the cartridge even if the cartridge is not yet completely empty
  • Ideal for heating solutions in glass flasks and test tubes or bending parts such as glass tubes
For a wide range of applications in crafts (optics, goldsmith work), industrial laboratories (physics, chemistry, pharmaceuticals) or schools (practical work, experiments).
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité