Cooler, Powerbox® Plus
Fournisseur: CAMPING GAZ INTERNATIONAL
2000024955
CAMP2000024955EA 97.3 EUR InStock
CAMP2000024955
Cooler, Powerbox® Plus
Boîtes Boîtes de congélation
The Powerbox® Plus electric cooler is packed with 30% more premium insulation than its predecessor and keep content 20 °C below the ambient temperature and the fan emits a maximum of 39 dB.
  • Thicker and improved PU insulation
  • Firmly locking lid
  • Noise reduced fan
Cooler Powerbox® Plus has antimicrobial lining that comes from a chemical additive injected into the plastic within the liner.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité