Gas cartridge, CP250
Fournisseur: CAMPING GAZ INTERNATIONAL
2000033971
CAMP2000033971EA 5.7 EUR InStock
CAMP2000033971
Gas cartridge, CP250
Appareils chauffants Cartouches de gaz
Campingaz® gas cartridge CP250 with safety valve.
  • Filled with high-performance isobutane gas
  • Equipped with high security self-sealing valve
  • Can be disconnected and reconnected even when the cartridge is not empty
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité