L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Gas cartridge, CP250
Fournisseur: CAMPING GAZ
2000033971
CAMP2000033971EA 5.9 EUR InStock
CAMP2000033971
Gas cartridge, CP250
Appareils chauffants Cartouches de gaz
Campingaz® gas cartridge CP250 with safety valve.
  • Filled with high-performance isobutane gas
  • Equipped with high security self-sealing valve
  • Can be disconnected and reconnected even when the cartridge is not empty
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité