L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Cooling boxes, FlipLid™ 6
Fournisseur: CAMPING GAZ
2000036076
CAMP2000036076EA 22.6 EUR InStock
CAMP2000036076
Cooling boxes, FlipLid™ 6
Boîtes Boîtes de congélation
Personal cooler, insulated with polyurethane, the outer case and inner liner is made of HDPE material.
  • With ergonomic handle
  • Built-in locking system
  • Lid doubles as a tray
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité