Twister® Plus PZ Gas Burner
Fournisseur: CAMPING GAZ INTERNATIONAL
204190
CAMP204190EA 48.1 EUR InStock
CAMP204190
Twister® Plus PZ Gas Burner
Appareils chauffants Brûleurs à gaz
  • Maximum power: 2900 W
  • With Easy-Clic Plus system
  • Three foldable side arms and integrated wind shield
  • Piezoelectric ignition
  • Gas cartridge must be ordered separately
Consumption: 210 g/hour
Weight: 274 g
Informations de commande: Supplied without gas cartridges, cartridges CV300 plus or CV470 plus must be ordered separately.
Commander maintenant
COMMANDE
ACCESSOIRES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité