Gas cartridge, CG1750
Fournisseur: CAMPING GAZ INTERNATIONAL
2182099
CAMP2182099EA 112 EUR InStock
CAMP2182099
Gas cartridge, CG1750
Appareils chauffants Cartouches de gaz
Campingaz® gas cartridge CG1750 with safety valve.
  • Filled with 70% butane and 30% propane gas
  • Equipped with high security self-sealing valve
  • Can be disconnected and reconnected even when the cartridge is not empty
  • Ideal for sporadic, moderate use
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité