Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Coleman® C300 Xtreme Gas Cartridge

Fournisseur: CAMPING GAZ INTERNATIONAL
2182911
CAMP2182911EA 8.3 EUR InStock
CAMP2182911
Coleman® C300 Xtreme Gas Cartridge
Appareils chauffants Cartouches de gaz
Coleman® C300 Xtreme gas cartridge with safety valve.

  • High performance blend will continue to function down to –27 °C
  • Capacity: 230 g
  • Dimensions: 9Ø×10,5H cm
  • Weight: 351 g

Equipped with a high security, self-sealing valve, this gas cartridge provides reliable performance at extreme temperatures. The cartridge be disconnected and reconnected even when it is not empty.

Commander maintenant
 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité