Coleman® C300 Performance Gas Cartridge
Fournisseur: CAMPING GAZ INTERNATIONAL
2182915_U
CAMP2182915_UEA 7.1 EUR InStock
CAMP2182915_U
Coleman® C300 Performance Gas Cartridge
Appareils chauffants Cartouches de gaz
Coleman® C300 Performance gas cartridge with safety valve.
  • Filled with 70% butane and 30% propane gas
  • Capacity: 220 g
  • Dimensions: 9Ø×10,5H cm
  • Weight: 361 g
Ideal for sporadic, moderate use, this gas cartridge is equipped with a high security, self-sealing valve. The cartridge can be disconnected and reconnected even when it is not empty.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité