Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Gas Burner, Bleuet Micro Plus

Fournisseur: CAMPING GAZ INTERNATIONAL
2184543
CAMP2184543EA 31.7 EUR InStock
CAMP2184543
Gas Burner, Bleuet Micro Plus
Appareils chauffants Brûleurs à gaz
  • Maximum power: 1250 W
  • With Easy-clic Plus system
  • Four foldable side arms
  • Gas cartridge must be ordered separately

Consumption: 90 g/hour
Weight: 180 g

Informations de commande: Supplied without gas cartridges, cartridges CV300 plus or CV470 plus must be ordered separately.

Commander maintenant
 

COMMANDE

ACCESSOIRES

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité