Gas Cartridge, CV 470
Fournisseur: CAMPING GAZ INTERNATIONAL
2201876
CAMP2201876EA 33.5 EUR InStock
CAMP2201876
Gas Cartridge, CV 470
Appareils chauffants Cartouches de gaz
These cartridges have a self-sealing safety valve, which makes them removable and reusable even when the cartridge is not yet empty.
  • Ideal for sporadic, moderate use
  • Composition: 85% isobutane and 15% propane
  • Size (without cap): Ø110×40 mm
  • Weight: 425 g
The new isobutane-propane mixture allows use all year round-especially in cold environments below 10 °C.
Information de livraison: Supplied in a pack of 3.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité